Learn More
Octoato estannoso, TRC
Código de producto. 30427975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427975 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30427975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68723010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-ethylhexanoate;tin(2+) dihydride
CAS 301-10-0
Fórmula molecular 2 C8 H15 O2 . H2 Sn
Cantidad 10 g
Sinónimo Stannous Octoate
Fórmula InChI InChI=1S/2C8H16O2.Sn.2H/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;;/q;;+2;;/p-2
SMILES [SnH2+2].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-etilhexanoato; dihidruro de estaño(2+)
Peso molecular (g/mol) 407.133
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.132