Learn More
Octoato estannoso, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-ethylhexanoate;tin(2+) dihydride |
| CAS | 301-10-0 |
| Fórmula molecular | 2 C8 H15 O2 . H2 Sn |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Stannous Octoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C8H16O2.Sn.2H/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;;/q;;+2;;/p-2 |
| SMILES | [SnH2+2].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-etilhexanoato; dihidruro de estaño(2+) |
| Peso molecular (g/mol) | 407.133 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.132 |