Learn More
Cloruro estannoso, MP Biomedicals™
Código de producto. 11416612 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11416612 500 g
1 options
Código de producto. 11416612 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215015790
Cloruro estannoso, MP Biomedicals se utiliza como agente reductor, como reactivo en química analítica y como catalizador metálico en reacciones orgánicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 652°C (Lit.)
Punto de fusión 246°C (Lit.)
CAS 7772-99-8
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Cl2Sn
Número MDL MFCD00011241
Sinónimo Tin (II) Chloride, Tin Dichloride, Tin Protochloride
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Nombre IUPAC Dicloruro de λ²-estaño(2+)
Peso molecular (g/mol) 189.61
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.6
Porcentaje de pureza ∼99%
Densidad 7.3g/cm3 at 20°C (Lit.)