Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Stannous Chloride Dihydrate |
| Forma física | Crystalline Powder |
| Cantidad | 100 g |
| Peso molecular (g/mol) | 225.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.6 |