Learn More
Dihidrato de cloruro de stannous, grado reactivo ACS, Ricca Chemical
Código de producto. 31749821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Botella blanca de poliuretano de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
31749821 500 g Botella blanca de poliuretano de boca ancha 500 g
1 options
Código de producto. 31749821 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor RDCS1010500B1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Stannous Chloride Dihydrate
CAS 10025-69-1
Color Incolora
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Envase Botella blanca de poliuretano de boca ancha
Peso molecular (g/mol) 225.65 g/mol
Porcentaje de pureza 98 a 103%
Grado ACS