Learn More
Cloruro estannoso, 99%, (cristalino), MP Biomedicals
Código de producto. 11496602 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11496602 100 g
11406612 250 g
11426612 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496602 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215015780
CAS 7772-99-8
Fórmula molecular Cl2Sn
Peso molecular (g/mol) 189.61
Número MDL MFCD00011241
Clave InChI AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
Nombre IUPAC Dicloruro de λ²-estaño(2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stannous Chloride
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Crystalline
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.6