Descripción
La resina de polipropileno virgen de primera calidad y los métodos de moldeo avanzados producen una punta de pipeta superior y de alta calidad
- El cuello de punta suave y flexible permite que esta punta encaje en pipetas fabricadas por varios fabricantes
- Reduzca el coste y aumente la comodidad mediante la compra de menos productos
- Disponibles en una variedad de opciones de envasado
- Elimine la necesidad de comprar puntas específicas para pipetas
- Certificadas por un laboratorio independiente
- No estériles: Libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Código de embalaje -- BP: Embalaje a granel; RI: Insertos de gradilla; HR: Gradilla con bisagras; HRS: Gradilla con bisagras; HR/T: Gradilla con bisagras, sin oligoelementos metálicos; LR: Gradilla totalmente extraíble; LRS: Gradilla totalmente extraíble; SR: Gradilla para apilado; IWS: En envase individual.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,1 to 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 5cm |
| Declaraciones de limpieza | DNasa, RNasa, ADN, inhibidor de PCR, y sin pirógenos |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Universal |
| Mostrar más |