Learn More
CPC™ Conectores para tubos dentados de volúmenes estándar con desconexión rápida para circuitos en línea y montaje en pared
Código de producto. 11898103
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
6,4mm
9,5mm
Material:
Polipropileno
Longitud global (métrico):
47,2 mm
49,7 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Material Longitud global (métrico) unitSize
11898103 6,4mm Polipropileno 47,2 mm 1 PCS
11969365 9,5mm Polipropileno 49,7 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11898103 Proveedor CPC™ N.º de proveedor 0636425
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Material Polipropileno
Longitud global (imperial) 1,86 in
Longitud global (métrico) 47,2 mm
Para utilizar con 6,4mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) 32 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Altura (métrico) 22,6 mm
Altura (imperial) 0,89 in
Incluye Válvulas de cierre
Color Almendra
Presión máxima 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 160° F
Max. Operating Temperature (Metric) 71° C
Tipo de producto Cuerpo de acoplamiento en línea con válvulas de manguera dentada