Learn More
Pacific Handy Cutter Dispensador de cuchillas de uso general estándar
Código de producto. 17779027
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Dispensador de cuchillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17779027 Dispensador de cuchillas paquete de 6
1 options
Código de producto. 17779027 Proveedor Pacific Handy Cutter N.º de proveedor QBD324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.60€
    209.78€ / paquete de 6
    Ahorro 45.82€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El dispensador de cuchillas QBD-324 dispensa de manera segura una cuchilla de uso general estándar SB-92 a la vez desde una caja de plástico resistente tirando fácilmente de la lengüeta amarilla.
  • Este práctico dispensador alimentado por gravedad ayuda a controlar el inventario de cuchillas y garantiza que los empleados tengan las herramientas adecuadas donde y cuando las necesiten para seguir siendo productivos.
  • El dispensador contiene 75 hojas nuevas y se adapta a la mayoría de las cuchillas de uso general estándar.
  • Además, al conectar un dispensador de cuchillas PHC (SPD-017, QBD-324 o QBD-379) con la parte frontal del depósito para cuchillas PHC, se crea una estación de cambio de cuchillas que aumentará la seguridad y la eficacia del personal.
  • Al usar ambos elementos juntos, se animará a los empleados a desechar correctamente las hojas sueltas y acceder fácilmente a nuevas hojas de repuesto cerca de sus estaciones de trabajo y en todas sus instalaciones, lo que en última instancia aumentará la productividad general.
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de cuchillas
Para utilizar con (aplicación) Acceda fácilmente a la nueva hoja de repuesto
Para utilizar con (equipo) Hoja de cuchilla de uso general estándar SB-92
Desechables Un solo uso