Learn More
Sampling Systems™ Cajas de divisor de muestras de acero estándar
Código de producto. 15899521 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura del aliviadero (métrico):
7 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
N.º de aliviaderos:
8
10
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura del aliviadero (métrico) N.º de aliviaderos Tamaño de la unidad
15899521 20 mm 10 cada uno
15819531 40 mm 8 cada uno
15829531 50 mm 8 cada uno
15839531 65 mm 8 cada uno
15859531 75 mm 8 cada uno
15869531 80 mm 8 cada uno
15809531 25 mm 10 cada uno
15683136 30 mm 10 cada uno
15879521 10 mm 12 cada uno
15889521 15 mm 12 cada uno
15849531 7 mm 12 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15899521 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8600M20
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Estos separadores de muestras fáciles de usar de acero estándar son para dividir y reducir muestras a granel.
  • Simplemente deje caer la muestra en la parte superior y la muestra está dividido en dos
  • Divida las gotas de muestra en las cajas de divisor de debajo
  • Se recomienda que el ancho de las ranuras sea de 2,5 a 3 veces más grande que el diámetro de la partícula más grande que se vaya a dividir
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Tipo de producto Caja de Divisor
Material Acero
Capacidad (métrico) 10,12 L
N.º de aliviaderos 10
Para utilizar con (aplicación) División y reducción de muestras a granel
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 257 x 203 x 194 mm
Anchura del aliviadero (métrico) 20 mm