Learn More
Notrax Absorbente estándar para Eco Stance™
Description
- Polipropileno
- Gris
- Dimensiones: 1950 x 80 cm
Specifications
Specifications
| Dimensiones (L x An) | 1950 x 80 cm |
| Color | Gris |
| Longitud (imperial) | 64 ft |
| Longitud (métrico) | 1950 cm |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 80 cm |