Descripción
- Soluciones estándar para el control de la precisión fotométrica
- Verifica la precisión de la absorbancia del instrumento
- Para usar con el™ nanofotómetro NP120/NP80/N60/N50
- N.º CAS: 877-24-7
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Solución de hidrógenoftalato potásico (PHP) no tóxico |
| Para utilizar con (equipo) | NanoPhotometer N60 y NP80 |
| Envase | 10 x 0,5 mL |
| Cantidad | 10 viales |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Longitud de onda | 280 nm |
Para uso exclusivo en investigación