Learn More
Solución estándar de potasio, WTW™
Código de producto. 10111631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10111631 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10111631 Proveedor WTW N.º de proveedor 120210
 Artículo restringido
En stock
Las soluciones patrones para calibración contienen 10 g del ión que se va a medir por 10 litros.Mediante diluciones definidas de estas soluciones, el usuario puede producir fácilmente su propia solución de calibración para el rango de medición deseado.El volumen, con un litro de contenido, permite realizar mediciones económicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Densidad 1,02g/cm3
Forma física Líquido
Concentración 10 g/L
Punto de ebullición de 100 °C
Cantidad 1 L