Learn More
Standard Solution Bromide, WTW™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10325231
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10325231 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10325231 Proveedor WTW N.º de proveedor 120120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las soluciones patrones para calibración contienen 10 g del ión que se va a medir por 10 litros.Mediante diluciones definidas de estas soluciones, el usuario puede producir fácilmente su propia solución de calibración para el rango de medición deseado.El volumen, con un litro de contenido, permite realizar mediciones económicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Fluid
Concentración 10 g/L
Punto de ebullición 100°C
Cantidad 1 L