Learn More
Solución estándar de amonio, WTW™
Especificaciones
Especificaciones
| Densidad | 1,02g/cm3 |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 10 g/L |
| pH | 3.1 |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Cantidad | 1 L |