Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de montaje estándar de frascos de un solo uso, policarbonato, juego de 2 tapones con orificio
Código de producto. 17897371 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 15
paquete de 20
paquete de 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17897371 500 mL paquete de 12
17877371 125 mL paquete de 25
17887371 250 mL paquete de 20
17807381 1 L paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17897371 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SB00003I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2550.00€
    1295.19€ / paquete de 12
    Ahorro 1254.81€
    49% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Thermo Scientific™ Polycarbonate (PC) Single-Use Bottle Assembly System includes a Nalgene Square Polycarbonate Bottle, a 38 to 430 mm ported closure with one vent filter line, and one 1/8-in plugged connection line
Ventajas clave:
  • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen la bioproducción, las ciencias de la vida y el uso general de los laboratorios.
  • Ayuda a eliminar los pasos de configuración y limpieza posteriores al uso necesarios para los recipientes reutilizables.
  • Ayuda a reducir los riesgos de contaminación cruzada.
  • Permite una flexibilidad específica del proceso con varios tamaños de frasco.
Detalles de montaje:
  • Los frascos están disponibles en superficies de contacto de policarbonato (PC) y polietileno tereftalato con glicol (PETG).
  • Cada frasco está rematado con un conjunto que incluye un tapón, un disco y un tubo.
  • La mayoría de los conjuntos contienen dos puertos con tubos C-Flex™; el tamaño de 2 l incluye un tercer puerto, también con tubos C-Flex.
  • Una línea en cada conjunto está dedicada a la ventilación.
  • Las líneas segunda y tercera son para la transferencia de líquidos e incluyen accesorios de tapones de 0,317 cm (1/8 pulg), que se utilizarán con el equipo de soldadura o sellado que prefiera.
  • La trayectoria del líquido del producto acabado se ha validado de acuerdo con AAMI TIR33 con un nivel de garantía de esterilidad de 10 a 6 (SAL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de montaje de frascos estándar de un solo uso sistema
Material Policarbonato
Esterilidad Estéril
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Capacidad (métrico) 500 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Cantidad 500 mL, 1 case of 12
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Paso del flujo de trabajo Upstream sampling. Upstream Validation. Upstream process solution storage.