Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de montaje estándar de frascos de un solo uso, PETG, juego de 2 tapones con orificio
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Ventajas clave:
- Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen la bioproducción, las ciencias de la vida y el uso general de los laboratorios.
- Ayuda a eliminar los pasos de configuración y limpieza posteriores al uso necesarios para los recipientes reutilizables.
- Ayuda a reducir los riesgos de contaminación cruzada.
- Permite una flexibilidad específica del proceso con varios tamaños de frasco.
Detalles de montaje:
- Los frascos están disponibles en superficies de contacto de policarbonato (PC) y polietileno tereftalato con glicol (PETG).
- Cada frasco está rematado con un conjunto que incluye un tapón, un disco y un tubo.
- La mayoría de los conjuntos contienen dos puertos con tubos C-Flex™; el tamaño de 2 l incluye un tercer puerto, también con tubos C-Flex.
- Una línea en cada conjunto está dedicada a la ventilación.
- Las líneas segunda y tercera son para la transferencia de líquidos e incluyen accesorios de tapones de 0,317 cm (1/8 pulg), que se utilizarán con el equipo de soldadura o sellado que prefiera.
- La trayectoria del líquido del producto acabado se ha validado de acuerdo con AAMI TIR33 con un nivel de garantía de esterilidad de 10 a 6 (SAL).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistema de montaje de frascos estándar de un solo uso sistema |
| Material | PETG |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (imperial) | 4,22 oz |
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Cantidad | 125 mL, 1 case of 25 |
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Dispensación a través del tapón | Sí |
| Mostrar más |