Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbente estándar de sílice 60 para cromatografía de columnas
Código de producto. 10480902 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Adsorbente estándar de sílice 60
Adsorbente estándar de sílice 60 M
Tamaño de partículas:
Entre 0,04 y 0,063 mm
Entre 0,063 y 0,2 mm
Entre 0,1 y 0,2 mm
Entre 0,2 y 0,5 mm
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de partículas Cantidad Tamaño de la unidad
10480902 Adsorbente estándar de sílice 60 Entre 0,04 y 0,063 mm 1 kg 1 Kg
10348963 Adsorbente estándar de sílice 60 M Entre 0,04 y 0,063 mm 1 kg 1 Kg
10448892 Adsorbente estándar de sílice 60 Entre 0,063 y 0,2 mm 1 kg 1 Kg
10013201 Adsorbente estándar de sílice 60 Entre 0,1 y 0,2 mm 1 kg 1 Kg
10394691 Adsorbente estándar de sílice 60 Entre 0,2 y 0,5 mm 1 kg 1 Kg
10438892 Adsorbente estándar de sílice 60 M Entre 0,04 y 0,063 mm 5 kg 5 Kg
10378361 Adsorbente estándar de sílice 60 Entre 0,04 y 0,063 mm 5 kg 5 Kg
10594611 Adsorbente estándar de sílice 60 Entre 0,063 y 0,2 mm 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10480902 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 815380.1
 Artículo restringido
En stock
Utilice sílice 60 para separaciones estándar. El adsorbente estándar de sílice 60 para cromatografía de columnas se suministra en una variedad de tamaños de partículas y tamaños de paquetes.
  • Tamaño de los poros ∼60Å
  • Volumen de poros ∼0,75 ml/g
  • Superficie específica BET ∼500 m2/g;
  • Muy poroso
  • Ácido silícico amorfo en forma de partículas duras y opalescentes
  • Preparado por precipitación de vidrio de agua con ácido sulfúrico
Especificaciones
Tamaño de partículas Entre 0,04 y 0,063 mm
Tamaño de poro ∼60 Å
Técnica Cromatografía de columnas
Envase Recipiente de plástico
Cantidad 1 kg
Absorbente Sílice
Área de la superficie (métrico) ∼500 m2/g
Tipo de producto Adsorbente estándar de sílice 60
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de columnas