Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbente estándar de sílice 60 para cromatografía de columnas
Código de producto. 10448892 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Absorbente estándar de sílice 60 M
Adsorbente estándar de sílice 60
Tamaño de partículas:
Entre 0,04 y 0,063 mm
Entre 0,063 y 0,2 mm
Entre 0,1 y 0,2 mm
Entre 0,2 y 0,5 mm
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de partículas Cantidad unitSize
10448892 Adsorbente estándar de sílice 60 Entre 0,063 y 0,2 mm 1 kg 1 Kg
10480902 Adsorbente estándar de sílice 60 Entre 0,04 y 0,063 mm 1 kg 1 Kg
10348963 Absorbente estándar de sílice 60 M Entre 0,04 y 0,063 mm 1 kg 1 Kg
10013201 Adsorbente estándar de sílice 60 Entre 0,1 y 0,2 mm 1 kg 1 Kg
10394691 Adsorbente estándar de sílice 60 Entre 0,2 y 0,5 mm 1 kg 1 Kg
10438892 Absorbente estándar de sílice 60 M Entre 0,04 y 0,063 mm 5 kg 5 Kg
10378361 Adsorbente estándar de sílice 60 Entre 0,04 y 0,063 mm 5 kg 5 Kg
10594611 Adsorbente estándar de sílice 60 Entre 0,063 y 0,2 mm 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10448892 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 815330.1
Utilice sílice 60 para separaciones estándar. El adsorbente estándar de sílice 60 para cromatografía de columnas se suministra en una variedad de tamaños de partículas y tamaños de paquetes.
  • Tamaño de los poros ∼60Å
  • Volumen de poros ∼0,75 ml/g
  • Superficie específica BET ∼500 m2/g;
  • Muy poroso
  • Ácido silícico amorfo en forma de partículas duras y opalescentes
  • Preparado por precipitación de vidrio de agua con ácido sulfúrico
Especificaciones
Tamaño de partículas Entre 0,063 y 0,2 mm
Tamaño de poro ∼60 Å
Técnica Cromatografía de columnas
Envase Recipiente de plástico
Cantidad 1 kg
Absorbente Sílice
Área de la superficie (métrico) ∼500 m2/g
Tipo Adsorbente estándar de sílice 60
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de columnas