Descripción
- Tamaño de poro ∼ 60 Å
- Volumen de poro ∼ 0,75 ml/g
- Superficie espec. BET ∼ 500 m2/g;
- Muy poroso
- Ácido silícico amorfo en forma de partículas duras y opalescentes
- Preparado por precipitación de vidrio de agua con ácido sulfúrico
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | Entre 0,04 y 0,063 mm |
| Tamaño de poro | ∼60 Å |
| Técnica | Cromatografía de columnas |
| Envase | Recipiente de plástico |
| Cantidad | 5 kg |
| Absorbente | Sílice |
| Área de la superficie (métrico) | ∼ 500 m2/g |
| Tipo | Adsorbente estándar de sílice 60 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de columnas |