Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbente estándar de sílice 60 para cromatografía de columnas
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescription
- Tamaño de los poros ∼60Å
- Volumen de poros ∼0,75 ml/g
- Superficie específica BET ∼500 m2/g;
- Muy poroso
- Ácido silícico amorfo en forma de partículas duras y opalescentes
- Preparado por precipitación de vidrio de agua con ácido sulfúrico
Specifications
Specifications
| Tamaño de partículas | Entre 0,04 y 0,063 mm |
| Tamaño de poro | ∼60 Å |
| Técnica | Cromatografía de columnas |
| Envase | Recipiente de plástico |
| Cantidad | 1 kg |
| Absorbente | Sílice |
| Área de la superficie (métrico) | ∼500 m2/g |
| Tipo | Absorbente estándar de sílice 60 M |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de columnas |