Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice SILGUR estándar sobre placas de vidrio
Código de producto. 10226191 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Indicador fluorescente:
Ning.
UV254
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Indicador fluorescente unitSize
10226191 10 x 20 cm Ning. paquete de 50
10401672 20 x 20 cm Ning. paquete de 25
10115191 10 x 20 cm UV254 paquete de 50
10786522 20 x 20 cm UV254 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10226191 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 810012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SILGUR estándar sobre placas de vidrio están disponibles en una amplia variedad de tamaños y con distintos grosores de placa. Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
  • Sílice 60, superficie específica (BET) de ∼ 500 m2/g, poros de 60 Å de tamaño medio, 
  • Volumen específico de poro de 0,75 ml/g, partículas de 5 a 17 µm
  • Disponible como placas de vidrio con o sin indicador fluorescente
  • También disponible como láminas de aluminio Xtra ALUGRAM™ 
  • Excelente eficacia de separación
  • De corte fácil y fiable
  • Excelente humectabilidad
  • Zona de kieselguhr para la aplicación rápida de muestras 
  • Ya que el kieselguhr muestra una inercia total hacia un gran número de compuestos, las muestras siempre forman una banda estrecha en la interfaz de los dos adsorbentes, independientemente de la forma, el tamaño o la posición de las manchas en la zona de concentración (ver figura). La separación tiene lugar en la capa de sílice
Especificaciones
Material Sílice 60
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente Ning.
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 20 cm