Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de sílice SIL G estándar sobre placas de vidrio
Código de producto. 16593850 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16593850 200 Pc. paquete de 200
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16593850 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 809017.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    292.17€ / paquete de 200
    Ahorro 45.83€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Placas de vidrio estándar TLC recubiertas con una capa suave de gel de sílice sin modificar para uso analítico y preparativo, disponibles con indicadores UV y disponibles en soportes de vidrio, aluminio y poliéster.
  • Placas de vidrio TLC , SIL G/UV 254
  • Placas pre-recubiertas, listas para usar
  • Amplia gama de tamaños de placa, recubrimientos superficiales y respaldos
Absorbente (Sílice 60)
  • Superficie específica (BET): 500 m2/g
  • Tamaño medio de los poros: 60 Å
  • Volumen poroso específico: 0,75 mL/g
  • Tamaño de partícula: 5 a 17 μm
  • Calidad estándar
Grosor
  • Planchas analíticas: 0,25 mm
  • Placas preparativas: 0,5 mm y 1 mm
  • Las capas preparativas de 2 mm utilizan un material ligeramente más grueso
Indicadores
  • Silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde (UV de onda corta, 254 nm)
  • Pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul (UV de onda larga, 366 nm)
Carpetas:
  • Productos altamente poliméricos
  • Estable en casi todos los disolventes orgánicos
  • Resistente a reactivos agresivos de visualización
Specifications
Material del respaldo Vidrio
Material Gel de sílice sin modificar (SiOH)
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 200 Pc.
Tipo Placas de vidrio recubiertas con gel de sílice
Indicador fluorescente No
Para utilizar con (aplicación) Esteroides, antibióticos, aminas, aminoácidos, hormonas, edulcorantes, aflatoxinas, vitaminas, fase normal (NP), alcaloides, analgésicos, compuestos de marihuana, patulina, aplicaciones estándar TLC
Para utilizar con (equipo) Cromatografía de capa delgada (TLC)
Incluye 200x TLC Placas de Cristal (5 x 10 cm)
Volumen de poro 0.75 mL/g
Línea de productos SIL G
Absorbente SIL G
Superficie específica ∼500 m2/g
Requisitos de almacenamiento 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F)
Grosor (métrico) 0.25 mm
Dimensiones (L x An) 5 x 10 cm