Learn More
Electrothermal™ Recipientes de reacción estándar
Código de producto. 12514236
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Series RS600 y OS6000
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12514236 Series RS600 y OS6000 paquete de 6
1 options
Código de producto. 12514236 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 3663052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00€
    1165.37€ / paquete de 6
    Ahorro 344.63€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
Se utiliza con las estaciones de reacción Electrothermal™ de la serie RS600 y Omni OS6000
  • Para uso con las estaciones de reacción Electrothermal™ de la serie RS600 y Omni OS6000.
  • 250 ml
  • Matraces de fondo redondo
  • 56,5mm de diámetro
  • Cantidad: 6/paq.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Series RS600 y OS6000