Learn More
Spectrum™ Tubos de diálisis RC estándar
Descripción
Los tubos de diálisis multiuso son ideales para diálisis generales para una gran variedad de aplicaciones y volúmenes
- Grado de membrana
- Tipo de membrana: RC
- Corte de peso molecular: 12 a 14 K
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Membrana de diálisis |
| MWCO | De 12 a 14 kDa |
| Material | Celulosa regenerada |
| Formato | Tubing |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,6 in |
| Longitud (imperial) | 98,4 ft |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Cantidad | Cada |
| Mostrar más |