Learn More
Tenak™ Gradilla estándar para placas de microtitulación, para congeladores verticales, altura de estante de 85 mm
Tienda TENAK ProductosBeschreibung
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricadas en acero inoxidable
Spezifikation
Spezifikation
| Admite | Placas de microtitulación |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 18 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 540 x 135 x 259 mm |
| Altura (métrico) | 85 mm |
| matriz, red, conjunto | 3 x 6 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?