Learn More
Tenak™ Gradilla estándar para placas de microtitulación, para congeladores verticales, altura de estante de 85 mm
Código de producto. 15220974 Tienda TENAK Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Placas de microtitulación
Placas de microtitulación (21)
Placas de microtitulación (24)
Placas de microtitulación (28)
matriz, red, conjunto:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 5
4 x 6
4 x 7
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite matriz, red, conjunto unitSize
15220974 Placas de microtitulación 3 x 6 cada uno
15200954 Placas de microtitulación 2 x 5 cada uno
15200974 Placas de microtitulación 2 x 6 cada uno
15210954 Placas de microtitulación 3 x 5 cada uno
15210994 Placas de microtitulación 2 x 7 cada uno
15220954 Placas de microtitulación 4 x 5 cada uno
15220994 Placas de microtitulación (28) 4 x 7 cada uno
15230974 Placas de microtitulación (24) 4 x 6 cada uno
15230994 Placas de microtitulación (21) 3 x 7 cada uno
15270924 Placas de microtitulación 2 x 4 cada uno
15280924 Placas de microtitulación 3 x 4 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15220974 Lieferant Tenak™ Lieferanten-Nr. TE27562
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Las gradillas estándar de acero inoxidable para congeladores verticales están diseñadas para albergar placas de microtitulación.
  • Para uso en congeladores verticales
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Fabricadas en acero inoxidable
Spezifikation
Admite Placas de microtitulación
Material Acero inoxidable
Posiciones 18
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 540 x 135 x 259 mm
Altura (métrico) 85 mm
matriz, red, conjunto 3 x 6
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.