Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ Tubo de silicona SPT-3350
Código de producto. 11998179
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,8 mm
6.4mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Diámetro exterior (imperial):
0.38 in., 9,6 mm
0,44 in, 11.2mm
0,5 in, 12.8mm
0.56 in., 14,3 mm
0,63 in, 15,9 mm
0,69 in, 17,5 mm
0,81 in, 20,6 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11998179 6.4mm 0,44 in, 11.2mm 15 M
11988179 4,8 mm 0.38 in., 9,6 mm 15 metros
11908189 8 mm 0,5 in, 12.8mm 15 metros
11918189 9,5 mm 0.56 in., 14,3 mm 15 metros
12326889 11,1 mm 0,63 in, 15,9 mm cada uno
12366889 15,9 mm 0,81 in, 20,6 mm cada uno
10683751 12,7 mm 0,69 in, 17,5 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11998179 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 9570214
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Tygon™ Tubo de silicona SPT-3350 para transferencia de alimentos y bebidas.
Tygon™ Tubo SPT-3350 de Saint-Gobain Es ideal para dispensar alimentos y bebidas. Es hasta tres veces más suave que otros tubos de silicona.
  • El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
  • Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
  • Excelentes características de caudal
  • Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
Aplicaciones típicas
  • Dispensación de alimentos y bebidas
Tygon™ Los tubos SPT-3350 cumplen con la norma FDA 21 CFR 175.300 y NSF Certificación 51.
Tygon™ El tubo de silicona SPT-3350 tiene un archivo maestro en los EE. UU. Agencia de Alimentos y Medicamentos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA (21 CFR Parte 177.2600), NSF 51, ISO 10993
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6.4mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,44 in, 11.2mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0,09 in
Grosor (métrico) 2.4mm
Para utilizar con (aplicación) Industrias farmacéutica, cosmética y médica.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -112 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Translúcido
Dureza 50 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Presión máxima 0,84 bar (a 23 °C)/0,77 bar (a 160 °C)
Nivel de vacío 759 mm Hg (a 23 °C)
Max. Operating Temperature (English) 392 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Tipo de producto Tubos de transferencia