Learn More
Thermo Scientific™ Manual, agujas extraíbles, jeringas de gas para instrumentos de GC
Código de producto. 15234573 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
1 mL
5 mL
10 mL
Calibre de aguja:
22 G
22s G
22s G
22 G
23 G
25 G
26s G
Calibre 22s
Estilo de punta de aguja:
90° Desafilado
Orificio lateral
Romo
bisel
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tamaño de la unidad
15234573 10 μl 26s G bisel 1 PCS
10111033 10 μl 22 G 90° Desafilado cada uno
10552455 25 μl Calibre 22s Romo cada uno
10630564 50 μl 22 G 90° Desafilado cada uno
10523035 100 μl 22 G 90° Desafilado cada uno
10394563 250 μl 22 G Romo cada uno
10435923 500 μl 22s G Romo cada uno
11524070 1000 μl 22 G Romo cada uno
15224583 5 mL 22 G bisel cada uno
15224603 5 mL Calibre 22s Romo cada uno
15244583 10 mL 22 G bisel cada uno
15254583 10 mL 22s G Romo cada uno
15274583 10 mL Calibre 22s Orificio lateral cada uno
10117714 25 μl 25 G bisel cada uno
10127744 500 μl 25 G bisel cada uno
10640626 1 mL 23 G bisel cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 15234573 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 365D0811
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Utilice jeringas de aguja extraíble Thermo Scientific™ para la introducción manual precisa y reproducible de muestras en instrumentos de GC, con o sin aguja.
Obtenga durabilidad, claridad y precisión con las jeringas de aguja extraíble manuales Thermo Scientific™. Se utilizan para la inyección manual de muestras en instrumentos de cromatografía de gases (GC) con o sin aguja y proporcionan precisión y reproducibilidad para lograr resultados analíticos fiables, en cada ocasión. Elija entre varios tipos y tamaños. Estas jeringas disponibles en tamaño industrial estándar con marcas en color negro fáciles de leer y resistentes a disolventes.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de aguja 26s G
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Aguja extraíble
Número de punta de aguja 365 RN215
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) Sistemas de cromatografía de gases
Replacement Needle 365RN215
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.