Learn More
Thermo Scientific™ Manual, agujas extraíbles, jeringas de gas para instrumentos de GC
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
Utilice jeringas de aguja extraíble Thermo Scientific™ para la introducción manual precisa y reproducible de muestras en instrumentos de GC, con o sin aguja.
Obtenga durabilidad, claridad y precisión con las jeringas de aguja extraíble manuales Thermo Scientific™. Se utilizan para la inyección manual de muestras en instrumentos de cromatografía de gases (GC) con o sin aguja y proporcionan precisión y reproducibilidad para lograr resultados analíticos fiables, en cada ocasión. Elija entre varios tipos y tamaños. Estas jeringas disponibles en tamaño industrial estándar con marcas en color negro fáciles de leer y resistentes a disolventes.
El diseño mejorado de las jeringas ofrece:
- Resistencia a disolventes mejorada
- Mayor escala de temperatura
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Vida útil más larga y mayor ciclo de vida
Claridad
Las jeringas se suministran con una escala en negro fácil de leer, que ayuda a administrar de forma uniforme muestras para jeringas manuales y facilita la identificación de las jeringas de muestreador automático instaladas.
Precisión
El diseño mejorado de la jeringa ha eliminado áreas en las que la muestra puede quedar atrapada y provocar la contaminación cruzada:
- Ajuste más hermético entre la punta del émbolo y el inserto de PTFE en la posición de cero
- Ajuste más hermético entre el inserto de PTFE y el cuerpo de vidrio
- Fijación de aguja fija mejorada
Además, la reducción de adhesivo en la trayectoria del líquido mejora la durabilidad y reduce el riesgo de interacción de las muestras con el adhesivo.
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Estanca a los gases; 25 ul; 70 mm de longitud; calibre 25 |
| Calibre de aguja | 25 G |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Aguja extraíble |
| Desechables | No |
| Número de punta de aguja | 365 RN225 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen (métrico) | 25 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Mehr anzeigen |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.