Learn More
Ratiolab™ Bolsas de desecho de residuos de polipropileno estándar
Código de producto. 13437477
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
38 L
60 L
110 L
Tamaño de la unidad:
350 PCS
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13437477 110 L 350 PCS
10676483 38 L paquete de 500
10045580 2,5 L paquete de 100
10779331 60 L 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13437477 Proveedor Ratiolab™ N.º de proveedor 7001300
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas bolsas para la eliminación de instrumental de laboratorio contaminado. Las bolsas de eliminación de residuos de polipropileno estándar Ratiolab™ están fabricadas con una película de PP muy resistente con una amplia costura en el fondo.
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
  • La bolsa no debe estar completamente cerrada para la esterilización en autoclave
  • Práctico soporte de sobremesa, recubierto de plástico, con 3 patas de goma disponibles para un tamaño de bolsa
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Material Polipropileno
Dimensiones (L x An) 700 x 1100 mm (An. x Al.)
Tipo de producto Bolsa para eliminación de residuos
Capacidad (métrico) 110 L
Grosor (métrico) 50 μm