Learn More
Brannan Termómetro Industrial Infrarrojo Estándar
Código de producto. 31810762
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura máxima:
350 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura máxima Tamaño de la unidad
31810762 350 °C cada uno
1 options
Código de producto. 31810762 Proveedor Brannan N.º de proveedor 38/701/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.51€
    45.17€ / paquete de 1
    Ahorro 29.34€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Termómetro industrial de infrarrojos portátil
  • Termómetro de prueba portátil con cable flexible y sonda de acero inoxidable cónica para una medición precisa de la temperatura
  • Clasificación IP68 totalmente impermeable
  • Rango de temperatura de -40 °C a +300 °C
  • Suministrado con certificado de calibración de 2 puntos a 0 °C y 100 °C
  • Alarma de altas/bajas temperaturas
  • Retroiluminación
  • Imán montado en la parte trasera
  • Grabación máxima en min
  • Apagado automático.
  • Portátil, soporte flip y gancho colgante
  • Cumplimiento con HACCP
  • Suministrada con una bolsa protectora
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, ROHS, WEEE
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Infrarrojo digital
Temperatura máx. (imperial) 662 °F
Temperatura máxima 350 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Calibrated Calibrado de fábrica
Batería, tipo 1 x 9 V
Pantalla LCD digital
Clasificación IP Ninguno