Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto estándar de bomba de conjunto de transferencia de fluidos
Código de producto. 17820687 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
1/2 in DI x 1/8 in pared
1/4 in DI x 3/32 in pared
3/8 in DI x 1/8 in pared
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones Tamaño de la unidad
17820687 1/2 in DI x 1/8 in pared paquete de 10
17810687 1/4 in DI x 3/32 in pared paquete de 10
17800687 3/8 in DI x 1/8 in pared paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17820687 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH31101.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00€
    892.29€ / paquete de 10
    Ahorro 197.71€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Simplifica la conectividad de los procesos y permite una mayor eficiencia en la mayoría de las operaciones de procesos de flujo de entrada y de flujo de salida.
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos. Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
  •  Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dimensiones 1/2 in DI x 1/8 in pared
Contenido y almacenamiento Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
Estilo de los tubos 12,7 mm (1/2 in) de diámetro interior x 3,2 mm (1/8 in) de pared, 0,25 m (10 in) C-Flex 374 a 0,5 m (19,7 in) Pharmed BPT hasta 0,25 m (10 in), C-Flex 374
Tamaño de los tubos 0,25 metros C-Flex 374, 0,5 m Pharmed BPT
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.