Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto estándar de bomba de conjunto de transferencia de fluidos
Código de producto. 17800687 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
1/2 in DI x 1/8 in pared
1/4 in DI x 3/32 in pared
3/8 in DI x 1/8 in pared
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones Tamaño de la unidad
17800687 3/8 in DI x 1/8 in pared paquete de 10
17810687 1/4 in DI x 3/32 in pared paquete de 10
17820687 1/2 in DI x 1/8 in pared paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17800687 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH31100.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00€
    973.42€ / paquete de 10
    Ahorro 171.58€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Simplifica la conectividad de los procesos y permite una mayor eficiencia en la mayoría de las operaciones de procesos de flujo de entrada y de flujo de salida.
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos. Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
  •  Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 3/8 in DI x 1/8 in pared
Contenido y almacenamiento Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
Estilo de los tubos 9,52 mm (3/8 in) de diámetro interior x 3,2 mm (1/8 in) de pared, 0,25 m (10 in) C-Flex 374 a 0,5 m (19,7 in) Pharmed BPT hasta 0,25 m (10 in), C-Flex 374
Tamaño de los tubos 0,25 metros C-Flex 374, 0,5 m Pharmed BPT