Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto en Y de transferencia de fluidos estándar
Código de producto. 17890677 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de los tubos:
3 x 12,7 mm (1/2 in) de diámetro interior C-Flex 374
3 x 3,2 mm (1/8 in) de diámetro interior C-Flex 374
3 x 6,35 mm (1/4 in) de diámetro interior C-Flex 374
3 x 9,52 mm (3/8 in) de diámetro interior C-Flex 374
Dimensiones:
1/2 in DI x 1/8 in pared
1/4 in DI x 1/16 in pared
1/4 in DI x 3/32 in pared
1/8 in DI x 1/16 in pared
3/8 in DI x 1/8 in pared
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de los tubos Dimensiones Tamaño de la unidad
17890677 3 x 9,52 mm (3/8 in) de diámetro interior C-Flex 374 3/8 in DI x 1/8 in pared paquete de 10
17840627 3 x 3,2 mm (1/8 in) de diámetro interior C-Flex 374 1/8 in DI x 1/16 in pared paquete de 10
17850627 3 x 6,35 mm (1/4 in) de diámetro interior C-Flex 374 1/4 in DI x 1/16 in pared paquete de 10
17800807 3 x 6,35 mm (1/4 in) de diámetro interior C-Flex 374 1/4 in DI x 3/32 in pared paquete de 10
17880627 3 x 12,7 mm (1/2 in) de diámetro interior C-Flex 374 1/2 in DI x 1/8 in pared paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17890677 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH31095.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00€
    793.88€ / paquete de 10
    Ahorro 171.12€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Simplifica la conectividad de los procesos y permite una mayor eficiencia en la mayoría de las operaciones de procesos de flujo de entrada y de flujo de salida.
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos. Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
  •  Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 3/8 in DI x 1/8 in pared
Contenido y almacenamiento Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
Estilo de los tubos 3 x 9,52 mm (3/8 in) de diámetro interior C-Flex 374
Tamaño de los tubos 2 x 0,51 m (20 in) a 0,51 m (20 in)