Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto estándar de adaptador de conjunto de transferencia de fluidos
Código de producto. 17820627 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de los tubos:
1/4 in a 1/2 in IDENTIFICACIÓN C-Flex 374
3/8 in a 1/2 in IDENTIFICACIÓN C-Flex 374
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de los tubos Tamaño de la unidad
17820627 3/8 in a 1/2 in IDENTIFICACIÓN C-Flex 374 paquete de 10
17800627 1/4 in a 1/2 in IDENTIFICACIÓN C-Flex 374 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17820627 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH31091.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00€
    488.20€ / paquete de 10
    Ahorro 111.80€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Simplifica la conectividad de los procesos y permite una mayor eficiencia en la mayoría de las operaciones de procesos de flujo de entrada y de flujo de salida.
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos. Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
  •  Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 3/8 in a 1/2 in ID x 1/8 in de pared
Contenido y almacenamiento Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
Estilo de los tubos 3/8 in a 1/2 in IDENTIFICACIÓN C-Flex 374
Tamaño de los tubos 2 m (20 in) de longitud