Learn More
Thermo Scientific™ Standard Fluid Transfer Assembly Adaptor Set, 1/8 in. to 3/8 in.
Código de producto. 17880677 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
17880677 1 set paquete de 10
1 options
Código de producto. 17880677 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH31086.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00€
    676.17€ / paquete de 10
    Ahorro 143.83€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Simplifica la conectividad de los procesos y permite una mayor eficiencia en la mayoría de las operaciones de procesos de flujo de entrada y de flujo de salida.
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos. Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
  •  Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
Cantidad 1 set
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Estilo de los tubos 3,2 mm de D.I. x 1,6 mm de pared a 9,52 mm de D.I. x 3,2 mm de pared, C-Flex 374
Línea de tuberías 1 0,5 m