Learn More
Welch™ Bomba de diafragma de resistencia estándar
Código de producto. 12642895 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
1,1 metros³ /hora.
17 metros³ /hora.
2,2 metros³ /hora.
7,5 m3/h. (125 l/min)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
12642895 1,1 metros³ /hora. cada uno
12662895 17 metros³ /hora. cada uno
12632895 2,2 metros³ /hora. -
11812253 7,5 m3/h. (125 l/min) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12642895 Proveedor Welch™ N.º de proveedor 411544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00€
    1849.91€ / paquete de 1
    Ahorro 200.09€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Estas bombas de diafragma de resistencia estándar no resistentes a productos químicos Welch se caracterizan por un diseño compacto, una larga vida útil y una evacuación sin aceite y están diseñadas para aplicaciones acuosas y de resistencia estándar.
  • Estas bombas de diafragma no resistentes a productos químicos se caracterizadas por un diseño compacto, una larga vida útil y una evacuación sin aceite y están diseñadas para aplicaciones acuosas y de resistencia estándar. La serie de diafragma de Welch es famosa por su funcionamiento silencioso y fluido. Esto es gracias a las continuas mejoras de los productos y a las estrechas relaciones que mantenemos con nuestros clientes. Con su diseño compacto y ligero, los usuarios pueden trasladar fácilmente la bomba y utilizarla en diferentes aplicaciones/ubicaciones.
  • Según los requisitos específicos, Welch ofrece bombas de diafragma de 1, 2, 4 y 8 cabezales. Están disponibles con una o varias etapas de configuración y velocidad de bombeo controlada (Ecoflex) o no controlada. Las bombas de diafragma Ecoflex están equipadas con un control de vacío de última generación que permite variar la velocidad de bombeo. El vacío se puede ajustar con precisión a las necesidades individuales de modo que el proceso se ejecute de forma más eficaz y sea reproducible. La reducción de presión adicional permite la destilación de mezclas de manera casi automática y sin fraccionamiento. Las bombas de diafragma Ecoflex garantizan un equilibrio positivo, económico y ecológico con el que los costes de funcionamiento pueden reducirse hasta en un 80 %.
  • Aplicaciones: Aplicaciones físicas, estufa de vacío, aplicación industrial, desecación, filtración, muestreo de gases, bomba de apoyo para bombas turbomoleculares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 260 x 150 mm
Modelo MP 101 V
Nivel de ruido < 45 dB
Peso (imperial) 22,7 lb
Peso (métrico) 10,3 kg
Caudal 1,1 metros³ /hora.
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de bomba Bomba de diafragma
N. º de cabezales de bomba 4
N.º de etapas 4
Presión máxima <1 torr
Tensión 230 V
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones físicas, estufa de vacío, aplicación industrial, desecación, filtración, muestreo de gases, bomba de apoyo para bombas turbomoleculares