Learn More
Kinematica Agregado de dispersión estándar para PT 2500 E
Código de producto. 13486473 Tienda Kinematica Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la sonda (métrico):
12 mm
25 mm
Intervalo de volumen (métrico):
De 100 ml a 2 l
De 100 ml a 2,5 l
Velocidad:
21 m/s
26 m/s
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro de la sonda (métrico) Intervalo de volumen (métrico) Velocidad Tamaño de la unidad
13486473 25 mm De 100 ml a 2,5 l 26 m/s cada uno
11980439 12 mm De 100 ml a 2 l 21 m/s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13486473 Proveedor Kinematica N.º de proveedor 11030265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2483.25€
    2302.00€ / paquete de 1
    Ahorro 181.25€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Utiliza dos filas de dientes y son aptas para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio; son fiables y eficaces.
  • Selección y aplicaciones:
    • Todas las tareas de dispersión estándar.
    • Molienda de muestras de tejido animal y humano en una gran variedad de líquidos y volúmenes.
    • Preparación de muestras para la extracción y disolución de materiales orgánicos.
    • Preparación de muestras para procedimientos de diagnóstico médico y análisis de ADN.
    • Extracciones de sistemas  /  sustancias de muestras derivadas de vegetales
    • Alteración de células animales y humanas.
    • Desaglomeración de estructuras celulares unidas.
    • Mezcla intensiva.
Especificaciones
Tipo de producto Agregado de dispersión estándar
Velocidad 26 m/s
Intervalo de volumen (métrico) De 100 ml a 2,5 l
Diámetro de la sonda (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 192 mm
Modelo PT-DA 25/2FEC-E1
Cantidad de embalaje 1 unidad