Learn More
Koettermann™ Armario estándar para sustancias químicas con unas dimensiones de 1200 x 1920 x 516 mm
Código de producto. 14885361
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
516 × 1200 × 1920 mm (F × An × Al)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
14885361 516 × 1200 × 1920 mm (F × An × Al) cada uno
1 options
Código de producto. 14885361 Proveedor Koettermann™ N.º de proveedor 37500007
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El armario estándar para sustancias químicas Koettermann™, con unas dimensiones de 1200 x 1920 x 516 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio, pero es especialmente apropiado para almacena
  • Armario para productos químicos
  • Dos puertas
  • Cuatro estantes
  • Bloqueable
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) 516 × 1200 × 1920 mm (F × An × Al)
Incluye Bloqueo
N.º de puertas 2
N.º de estantes 4
Tipo de producto Armario para productos químicos