Learn More
Koettermann™ Armario estándar de PP para ácidos y bases con unas dimensiones de 900 x 720 x 520 mm
Código de producto. 14805361
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
515 × 900 × 720 mm (F × An × Al)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
14805361 515 × 900 × 720 mm (F × An × Al) cada uno
1 options
Código de producto. 14805361 Proveedor Koettermann™ N.º de proveedor 37700011
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El armario estándar de PP para ácidos y bases Koettermann™, con unas dimensiones de 900 x 720 x 520 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio, pero es especialmente apropiado para almacenar
  • Armario para ácidos/bases
  • Dos puertas
  • Tres cajones
  • Ventilador
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) 515 × 900 × 720 mm (F × An × Al)
Incluye 3 Cajones, ventilador
N.º de puertas 2
Tipo de producto Armario para ácidos y bases