Descripción
- Incluye certificado del fabricante
- Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, carbonato sódico, hidrogencarbonato de sodio
- El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo
- Absorber con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, aserrín)
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Color | Ámbar |
| Densidad | 1,01g/cm3 |
| pH | 4, 7, 10.01 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 3 x 20 Ampules |
| Formulación | Agua, carbonato sódico, hidrogenocarbonato de sodio |
| Olor | Inodoro |
| Envase | Ampollas FIOLAX™ |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |