Learn More
Solución tampón estándar de pH 4, SI Analytics™
Código de producto. 10222451 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
250 mL
60 Ampules
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10222451 60 Ampules cada uno
10272711 250 mL 250 ml
10590162 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10222451 Proveedor SI Analytics N.º de proveedor 285138213
La solución tampón estándar de pH 4 Analytics SI™ resiste los cambios en el pH cuando se le añaden pequeñas cantidades de un ácido.
  • Incluye certificado del fabricante
  • Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, hidrogenoftalato de potasio
  • Almacenar herméticamente sellado a temperaturas entre 15 °C y 25 °C
  • El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo
  • El enjuague de grandes cantidades en drenajes o el medio acuático puede provocar una disminución de los valores de pH. Un valor de pH bajo daña los organismos acuáticos. En la dilución del nivel de uso, el valor de pH aumenta considerablemente, de modo que después de la utilización del producto, los residuos acuosos, vaciados en drenajes, solo son poco peligrosos para el agua
  • Absorber con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, aserrín)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Color Amarillo
Densidad 1.01g/cm3
pH 4
Forma física Liquid
Cantidad 60 Ampules
Formulación Water, potassium hydrogenphthalate
Olor Odorless
Envase Ampollas FIOLAX™
Esterilidad Sterile
Presión de vapor 23hPa
Información de solubilidad Fully miscible in water