Learn More
Solución tampón estándar de pH 4,01, WTW™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11705214
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ML
11705214 250 ml 250 ML
1 options
Código de producto. 11705214 Proveedor WTW N.º de proveedor 109110
Edge
Con una alta precisión: ±0,02 pH, esta solución tampón estándar está certificada de forma trazable según PTB/NIST y, por lo tanto, es segura para su uso.
  • Para aplicaciones de precisión
  • Soluciones tampón estándar trazables al PTB/NIST (soluciones tampón de referencia de trabajo) para aplicaciones de precisión: uso seguro
  • Soluciones tampón universales
  • Alta precisión: ±0,02 pH
  • Soluciones tampón según DIN 19266-01: 2000 son las soluciones de almacenamiento en búfer más ampliamente distribuidas
  • Soluciones de amortiguación estándar de WTW Están certificados de forma trazable por PTB/NIST y, por lo tanto, son seguros para su uso.
  • Como soluciones tampón estándar, los tampones pH 4.006 y PL 4 están disponibles en botellas de 250 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
Certificado de análisis DIN/NBS
Densidad 1.13 g/cm3
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de precisión
pH 4.01
Forma física Líquida
Cantidad 250 ml
Envase Frasco