Learn More
Soluciones tampón estándar de pH 1,68, WTW™
Código de producto. 11725095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11725095 250 ml 250 ml
1 options
Código de producto. 11725095 Proveedor WTW N.º de proveedor 109000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con una alta precisión: ±0,02 pH, estas soluciones tampón estándar por WTW están certificados trazablemente según PTB/NIST y, por lo tanto, son seguros para su uso.
  • Para aplicaciones de precisión
  • Soluciones tampón estándar trazables al PTB/NIST (soluciones tampón de referencia de trabajo) para aplicaciones de precisión: uso seguro
  • Soluciones tampón estándar según DIN 19266-01: 2000
  • Soluciones tampón universales
  • Alta precisión: ± 0,02 pH
  • Las soluciones de tampón estándar de WTW están certificadas de forma trazable al PTB/NIST y, por lo tanto, son seguras para su uso
  • El tampón de pH 1,679 y PL 2 están disponibles en frascos de 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Certificado de análisis DIN/NIST
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de precisión
pH 1.68
Forma física Líquida
Cantidad 250 ml
Envase Frasco