missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Standard Buffer Phosphate pH 6.881, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | Boiling Point: 100°C |
| Color | Incolora |
| pH | 6.881 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 500 mL |
| Tipo de solución | Buffer |
| Formulación | pH 6.881 (±0.02/20°C) - 3.4g KH2PO4 + 3.55g |
| Olor | Odorless |
| Trazabilidad según el NIST | Yes |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?