Learn More
Waring™ Standard Blender
Código de producto. 11942919
Cambiar vista
Click to view available options
1 Speed
Código de producto.
11942919 1 Speed
1 options
Código de producto. 11942919 Proveedor Waring™ N.º de proveedor 800ES
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Amperaje 1.8 A
Velocidad 22,000 rpm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 1.8A
Capacidad (métrico) 1 mL
Cantidad de embalaje 1 Ea.