Descripción
El diseño permite utilizar toda la profundidad de la abrazadera. – Sin resortes ni mecanismos internos que estorben. Elija el estilo de ajuste único para uso estándar donde una punta o dedo se ajusta usando una tuerca de mariposa, mientras que la otra punta permanece estacionaria o, para una abrazadera más versátil, elija el estilo de ajuste doble. Mediante el uso de tornillos de mariposa, los dientes se pueden ajustar fácilmente en un intervalo más amplio. La altura de los dientes de estas pinzas permite que sean ideales para sujetar y asegurar instrumental de vidrio con juntas de vidrio esmerilado con precisión.
- Disponible en 3 tamaños, pequeño, mediano y grande.
- Fabricadas con cinc niquelado
- Se suministra con fundas de vinilo antideslizantes o, para temperaturas superiores a 100 C, cubiertas °de fibra de vidrio.
- Ideal para objetos de forma irregular
- Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las abrazaderas a marcos de laboratorio, soportes u otros aparatos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Pinzas de uso general |
| Material | Zinc niquelado |
| Diámetro (métrico) | 108 mm |
| Longitud (métrico) | 247,9 mm |
| Tamaño | Grande |