Learn More
Cole-Parmer™ Abrazadera de extensión de 2 dientes estándar, ajuste único, medio, cinc chapado en níquel
Código de producto. 11725419 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11725419 Medio cada uno
1 options
Código de producto. 11725419 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0802142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00€
    46.57€ / paquete de 1
    Ahorro 4.43€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Diseñado para sujetar de forma segura una gran variedad de materiales de vidrio y aparatos. Las abrazaderas de extensión de 2 dientes estándar Cole-Parmer™ son ideales para instrumental de laboratorio con forma cilíndrica.
  • Utilizando tornillos de mariposa, las puntas se ajustan fácilmente en un amplio rango
  • Disponible en acero inoxidable o cinc chapado en níquel
  • Se suministra con fundas de vinilo antideslizantes
  • Incluye cubiertas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a 100 °C
  • Disponibles en tamaño pequeño, medio y grande
  • Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las abrazaderas a marcos de laboratorio, soportes u otros aparatos
Especificaciones
Tipo Abrazadera de extensión estándar de 2 dientes
Material Zinc niquelado
Para utilizar con (aplicación) Sostener matraces, vasos de precipitados y buretas
Longitud (imperial) 8,5 in
Longitud (métrico) 21,6 cm
Tamaño Medio
Tamaño (métrico) del asa 0 a 78 mm
Tamaño (imperial) del asa De 0 a 77,97 mm (3,07 pulgadas)
Jaw Type Ajuste único