Learn More
Norma 1508: Cl @ 75 μg/g; Zn, Mo a 750 μg/g en aceite de 75 cSt
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorine∣Molybdenum∣Zinc |
| CAS | 7782-50-5, 7439-98-7, 7440-66-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorine∣Molybdenum∣Zinc |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Tipo de solución | Mixture |
| Elemento | Multi-element |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Mineral Oil |
| Industry Type | Industrial QC |
| Cantidad | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chlorine 75 μg/g∣Molybdenum 750 μg/g∣Zinc 750 μg/g |