Learn More
Estándar 1505: Ca @ 4000 μg/g; P, Zn, Mo a 1600 μg/g en aceite de 75 cSt
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| CAS | 7440-70-2, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de solución | Mezcla |
| Elemento | Multielemento |
| Solvent or Matrix | Aceite mineral pesado |
| Industry Type | CC Industrial |
| Cantidad | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Molybdenum 1600 μg/g∣Phosphorus 1600 μg/g∣Zinc 1600 μg/g∣Calcium 4000 μg/g |